Stampa…
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 14.7 EUR
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,1756 g/mol
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01859891
CAS Number: 1918-78-1