5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR16449-1G
OR16449-100MG
OR16449-250MG
OR16449-500MG
APOSOR16449-1GEA
366
EUR
APOSOR16449-1G
APOSOR16449-100MG
APOSOR16449-250MG
APOSOR16449-500MG
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06496471 CAS Number: 278803-20-6 |