6-Amino-2-methylnicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16448-1G
OR16448-100MG
OR16448-250MG
OR16448-500MG
OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA
432
EUR
APOSOR16448-1G
APOSOR16448-100MG
APOSOR16448-250MG
APOSOR16448-500MG
APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258839 CAS Number: 680208-82-6 |