2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR16444-1G
OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA
56.8
EUR
APOSOR16444-1G
APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Formula:
C₆H₅NO₃ Peso molecolare: 265,005 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11100199 CAS Number: 390360-97-1 |