2-Piperidinonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O₂ Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02181988 CAS Number: 78253-61-9 |