Stampa…
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 49.5 EUR
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,0320 g/mol
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09754164
CAS Number: 83741-35-9