Stampa…
3-Methoxypicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA 104 EUR
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367569
CAS Number: 16478-52-7