Stampa…
Diphenyl phosphate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16436-100G OR16436-25G OR16436-5G
APOSOR16436-100GEA 82.8 EUR
APOSOR16436-100G APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Formula: C₁₂H₁₁O₄P
Punto di fusione: 62…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003033
CAS Number: 838-85-7
EINECS: 212-357-2