Acetil acetone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16430-2.5L
OR16430-500ML
APOSOR16430-2.5LEA
0
EUR
APOSOR16430-2.5L
APOSOR16430-500ML
Acetil acetone
Acetil acetone
Formula:
CH₃COCH₂COCH₃ Punto di ebollizione: 140…141 °C Punto di fusione: –23 °C Densità: 0,975 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008787 CAS Number: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3+6.1,III |