Tetrabutylammonium nitrate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR16429-100G
OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA
209
EUR
APOSOR16429-100G
APOSOR16429-500G
Tetrabutylammonium nitrate
Tetrabutylammonium nitrate
Formula:
C₁₆H₃₆N₂O₃ Punto di fusione: 116…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043202 CAS Number: 1941-27-1 EINECS: 217-726-0 UN: 1479 ADR: 5.1,III |