Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-N-methylbenzylamine
OR16428-1G OR16428-5G
APOSOR16428-1GEA 29.2 EUR
APOSOR16428-1G APOSOR16428-5G
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formula: C₈H₁₀ClN
Peso molecolare: 155,6247 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018749
CAS Number: 104-11-0
EINECS: 201-175-3
UN: 3265
ADR: 8,III