Stampa…
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 654 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichloro-2-methylpropane 97%
1,2-Dichloro-2-methylpropane
Formula: C₄H₈Cl₂
Punto di ebollizione: 105…106 °C
Densità: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000817
CAS Number: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II