Stampa…
3-Cloro-2-metilpropene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 EUR
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Cloro-2-metilpropene
3-Cloro-2-metilpropene
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 71…72 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000953
CAS Number: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II