Stampa…
5-Methoxynicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 29 EUR
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Formula: C7H7NO3
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01603648
CAS Number: 20826-03-3