Stampa…
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 51 EUR
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,2 g/mol
Punto di fusione: 107…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00057827
CAS Number: 68858-21-9