2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR16412-100G
OR16412-25G
OR16412-500G
APOSOR16412-100GEA
116
EUR
APOSOR16412-100G
APOSOR16412-25G
APOSOR16412-500G
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 95%
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Formula:
C₃H₂Cl₄O₂ Peso molecolare: 211.86 g/mol Punto di ebollizione: 171…172 °C Punto di fusione: 0…2 °C Densità: 1.539 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000810 CAS Number: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1+8 II |