Stampa…
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 417 EUR
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167.17 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007192
CAS Number: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1