Stampa…
Acido benzinsolfonico 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16405-2.5KG OR16405-500G
APOSOR16405-2.5KGEA 221 EUR
APOSOR16405-2.5KG APOSOR16405-500G
Acido benzinsolfonico 94%
Acido benzinsolfonico
Formula: C₆H₆O₃S
Peso molecolare: 158,18 g/mol
Punto di fusione: 43…44 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011689
CAS Number: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III