Stampa…
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 58.2 EUR
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Punto di ebollizione: 118…121 °C/10mmHg
Punto di fusione: 17…18 °C
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144269
CAS Number: 924-99-2