Stampa…
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromodiphenyl ether, 1-Bromo-4-phenoxybenzene
OR16402-100G OR16402-25G OR16402-500G
APOSOR16402-100GEA 130 EUR
APOSOR16402-100G APOSOR16402-25G APOSOR16402-500G
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
4-Bromophenyl phenyl ether (BDE No. 3)
Formula: C₁₂H₉BrO
Peso molecolare: 249,11 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C
Densità: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000094
CAS Number: 101-55-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III