Stampa…
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 33.5 EUR
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄Cl₂O
Peso molecolare: 175.01 g/mol
Punto di ebollizione: 221…222 °C
Punto di fusione: 41944 °C
Densità: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000686
CAS Number: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8 II