Stampa…
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1627-1G OR1627-25G OR1627-5G
APOSOR1627-1GEA 102 EUR
APOSOR1627-1G APOSOR1627-25G APOSOR1627-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 859775-23-8