Stampa…
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16169-1G OR16169-25G OR16169-5G
APOSOR16169-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16169-1G APOSOR16169-25G APOSOR16169-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di fusione: 160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052185
CAS Number: 3336-16-1