Stampa…
3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16167-1G OR16167-5G OR16167-25G
APOSOR16167-1GEA 24.4 EUR
APOSOR16167-1G APOSOR16167-5G APOSOR16167-25G
3-Isoxazolecarboxylic acid 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Punto di fusione: 149…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738796
CAS Number: 3209-71-0