Stampa…
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR16166-1G OR16166-5G
APOSOR16166-1GEA 214 EUR
APOSOR16166-1G APOSOR16166-5G
6-Bromo-4-methoxyquinoline
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04036192
CAS Number: 874792-20-8