Stampa…
Potassium ethyl malonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
OR16162-1G OR16162-25G OR16162-100G OR16162-500G
APOSOR16162-1GEA 0 EUR
APOSOR16162-1G APOSOR16162-25G APOSOR16162-100G APOSOR16162-500G
Potassium ethyl malonate
Potassium ethyl malonate
Formula: C₅H₇KO₄
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di fusione: 194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035603
CAS Number: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7