Stampa…
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16151-1G OR16151-5G
APOSOR16151-1GEA 190 EUR
APOSOR16151-1G APOSOR16151-5G
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
6-Amino-3-bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Punto di fusione: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781649
CAS Number: 52347-72-5