Stampa…
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di fusione: 170…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01194284
CAS Number: 567-61-3