Stampa…
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylsulphinyl)benzoic acid
OR16149-1G OR16149-250MG OR16149-500MG
APOSOR16149-1GEA 91.5 EUR
APOSOR16149-1G APOSOR16149-250MG APOSOR16149-500MG
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₈H₈O₃S
Peso molecolare: 184.22 g/mol
Punto di fusione: 150…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01936003
CAS Number: 19093-34-6