Stampa…
3-Cyanobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 48 EUR
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Formula: C₈H₅NO₂
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002486
CAS Number: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1