Stampa…
2-Ethylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 149 EUR
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045838
CAS Number: 612-19-1