Stampa…
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16145-1G OR16145-25G OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA 14.7 EUR
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Punto di fusione: 172…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01317994
CAS Number: 82477-67-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III