3-Iodobenzyl alcohol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
Formula:
C₇H₇IO Punto di ebollizione: 254…255 °C Densità: 1,842 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004635 CAS Number: 57455-06-8 EINECS: 260-744-9 |