Stampa…
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(2-Oxoethanoyl)phenyl]piperidine hydrate, 4-(Piperidin-1-yl)phenylglyoxal hydrate
OR1613-1G OR1613-500MG OR1613-5G
APOSOR1613-1GEA 174 EUR
APOSOR1613-1G APOSOR1613-500MG APOSOR1613-5G
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate
Formula: C₁₃H₁₅NO₂.H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705865
CAS Number: 93290-93-8