Stampa…
2-Nitro-4-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-2-nitropyridine
OR16077-1G OR16077-5G OR16077-10G
APOSOR16077-1GEA 144 EUR
APOSOR16077-1G APOSOR16077-5G APOSOR16077-10G
2-Nitro-4-picoline
2-Nitro-4-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114155
CAS Number: 18368-71-3