Stampa…
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-oxo-1,3-dioxolane, Chloroethylene Carbonate
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 306 EUR
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, grado tecnico
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₃H₃ClO₃
Peso molecolare: 122,50 g/mol
Punto di ebollizione: 121…123 °C/18mmHg
Densità: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005383
CAS Number: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5