Stampa…
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16036-1G OR16036-250MG OR16036-500MG OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA 56.7 EUR
APOSOR16036-1G APOSOR16036-250MG APOSOR16036-500MG APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Formula: C₈H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367773
CAS Number: 139062-96-7
UN: 3259
ADR: 8,III