Stampa…
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR16035-50MG OR16035-100MG OR16035-250MG OR16035-500MG
APOSOR16035-50MGEA 123 EUR
APOSOR16035-50MG APOSOR16035-100MG APOSOR16035-250MG APOSOR16035-500MG
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Formula: C₇H₁₆N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061933
CAS Number: 438585-61-6