Stampa…
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Boc-4-Ethylaminopiperidine, 4-(Ethylamino)piperidine, N1-BOC protected
OR16030-1G OR16030-5G OR16030-10G
APOSOR16030-1GEA 82.9 EUR
APOSOR16030-1G APOSOR16030-5G APOSOR16030-10G
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
1-Boc-4-ethylaminopiperidine
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Peso molecolare: 228,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06808580
CAS Number: 264905-39-7