1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16008-1G
OR16008-25G
OR16008-5G
APOSOR16008-1GEA
58.2
EUR
APOSOR16008-1G
APOSOR16008-25G
APOSOR16008-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formula:
C₁₂H₆N₂O₂ Peso molecolare: 210,19 g/mol Punto di fusione: 260 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014473 CAS Number: 27318-90-7 |