4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 145…147 °C/13mmHg Punto di fusione: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234534 CAS Number: 16208-17-6 |