Stampa…
5-Bromo-2-chlorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1599-25G OR1599-100G OR1599-5G
APOSOR1599-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1599-25G APOSOR1599-100G APOSOR1599-5G
5-Bromo-2-chlorotoluene
5-Bromo-2-chlorotoluene
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 90…93 °C/10mmHg
Densità: 1,549 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018503
CAS Number: 54932-72-8