Stampa…
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-hydroxycyclopropane-1-carboxylic acid, 1-Hydroxycyclopropanecarboxylic acid
OR15989-1G OR15989-5G OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15989-1G APOSOR15989-5G APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₆O₃
Peso molecolare: 102.089 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010797
CAS Number: 17994-25-1