4-Bromo-3-chlorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrCl Punto di ebollizione: 100 °C/22mmHg Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045161 CAS Number: 6627-51-6 |