Stampa…
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1597-1G OR1597-5G
APOSOR1597-1GEA 219 EUR
APOSOR1597-1G APOSOR1597-5G
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate
Formula: C₈H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 197447-05-5