Stampa…
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 274 EUR
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₃
Peso molecolare: 205,01 g/mol
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09879944
CAS Number: 197846-06-3