Stampa…
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15957-1G OR15957-250MG
APOSOR15957-1GEA 183 EUR
APOSOR15957-1G APOSOR15957-250MG
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Punto di fusione: 185…186,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 930111-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III