Stampa…
3,4-Dibromothiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15943-100G OR15943-25G OR15943-500G
APOSOR15943-100GEA 42.3 EUR
APOSOR15943-100G APOSOR15943-25G APOSOR15943-500G
3,4-Dibromothiophene 98%
3,4-Dibromothiophene
Formula: C₄H₂Br₂S
Peso molecolare: 241,93 g/mol
Punto di ebollizione: 221…222 °C
Punto di fusione: 44320 °C
Densità: 2,188 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005465
CAS Number: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8