2-Pyrimidinecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄N₂O₂ Punto di fusione: 193…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00856161 CAS Number: 31519-62-7 |