Stampa…
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 154 EUR
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Formula: C₄H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 155 °C/24,8mmHg
Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093624
CAS Number: 2544-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III